Learn More
Kartell SpA Plateau profond empilable
Code produit 12081103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
16 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12081103 20 L 1 pièce
12071103 10 L 1 pièce
11381105 16 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12081103 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0054400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    31.92€ / 1 pièces
    Économisez 2.08€
    6% de réduction
En stock
Plateau profond, forme basse, empilable
Plateaux profonds empilables en PEHD avec poignées
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Plateau profond
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 470 x 410 x 145 mm
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 410 mm
Hauteur (métrique) 145 mm