Learn More
Buerkle™ Bécher gradué industriel empilable
Code produit 15229978 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
2000 mL
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15229978 3 000 ml 1 pièce
15848621 500 ml 1 pièce
15405764 2000 mL 1 pièce
15485774 5 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Veuillez vous renseigner sur les prix spéciaux pour les grandes quantités !
Code produit 15229978 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 72103000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Veuillez vous renseigner sur les prix spéciaux pour les grandes quantités !
Bécher gradué en polypropylène léger et pratique adapté pour les applications industrielles. Comprend deux échelles de mesure, en relief transparent et avec marquage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour l’empilage.
  • Adapté pour des applications industrielles.
  • Comprend deux échelles de mesure en relief :
    • Transparent et avec caractères bleus.
  • Poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour un empilage pour économiser de l’espace.
  • Structure en polypropylène et très résistante aux acides, bases et produits chimiques.
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 000 ml
Couleur Transparente
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Avec poignée ouverte
Matériau Polypropylène
Quantité Pièce
Graduations 50 ml
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 238 mm
Diamètre (métrique) 175mm
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Bidon