Learn More
Gilac™ Caisse perforée empilable et emboîtable
Description
- Demi-caisse ajourée 400 x 300 mm en plastique de qualité alimentaire (PEHD)
- Caisse compacte et empilable qui peut s'emboîter en effectuant un demi-tour.
- Idéal pour le transport ou le stockage grâce à son rapport d'emboîtement de 80 %, permettant un gain de place.
- Cette petite caisse ajourée, dotée de poignées de qualité professionnelle et conçue pour être réutilisée, sera votre alliée pour longtemps.
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Contenedor de almacenamiento perforado compacto |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |