Learn More
Gilac™ Caisse renforcée empilable avec poignées
Code produit 30245678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30245678 Gris 1 pièce
30245697 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30245678 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G154620
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conteneur de stockage renforcé en plastique de qualité alimentaire (PEHD). Bac empilable avec poignées multifonctions, idéal pour la manutention.
  • Conteneur de stockage renforcé de 545 x 390 mm en plastique de qualité alimentaire (PEHD)
  • Bac empilable avec poignées multifonctions, idéal pour la manutention. Idéal pour les chambres froides à température négative ou positive
  • Cette poubelle renforcée de qualité professionnelle est conçue pour une utilisation intensive.
Spécification
Type de produit Récipient de stockage
Couleur Gris