Description
- Pour un empilage sûr de deux unités de la série CB
- Utilisations possibles :
- CB-S 260
- CB 260
Spécification
Spécification
| Description | Cadre d’empilage - cadre d’empilage stable et sans vibrations sur roulettes avec frein d’arrêt pour l’empilement sûr de deux unités de la série CB |
| À utiliser avec (équipement) | BINDER Chambres CB260, CB-S260, CBF 260 |
| Matériau | Acier |
| Type | Cadre d’empilage |
| À utiliser avec (application) | Pour plus de stabilité, empilage sans vibrations |
| Comprend | Roulettes |
| Dimensions (L x l x H) | 841 x 930 x 1 239 mm |