Learn More
BINDER™ Cadre d’empilage
Code produit 16674182 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1955 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
16674182 1955 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16674182 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90510040
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ce cadre d’empilage stable et sans vibrations est conçu pour empiler en toute sécurité deux incubateurs à CO2 BINDER™ CB 170. Sur roulettes avec frein d’arrêt pour l’empilement sûr de deux unités de la série CB
  • Pile stable et exempte de vibrations sur le cadre d’empilage
  • Conçu pour l’empilage sûr de deux incubateurs BINDER™ CB 170 CO2
  • Doté de roulettes avec frein d’arrêt
Spécification
Description Cadre d’empilage - cadre d’empilage stable et sans vibrations sur roulettes avec frein d’arrêt pour l’empilement sûr de deux unités de la série CB
À utiliser avec (équipement) BINDER Chambres CB/CBF/CB-S 170
Type Cadre d’empilage
Comprend Roulettes
Hauteur (métrique) 1955 mm