Learn More
Grant Instruments Kit de superposition
Description
- kit d'empilage CTR
- Possibilité d'empiler 2 ou 3 CTR-6
Spécification
Spécification
| Capacité | 3 rouleaux |
| Type de produit | Kit d’empilage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (impériale) | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Poids (impériale) | 1.4 lb. |
| Poids (métrique) | 0.6 kg |
| Couleur | Métal |
| À utiliser avec (équipement) | CTR-6 |
| Quantité | 1 de chaque |