Learn More
Eppendorf™ Empilage et mise à niveau
Code produit 15713695
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Empiler et niveler > 180 kg
Empiler et niveler < 100 kg
Empiler et niveler 100 à 180 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
15713695 Empiler et niveler < 100 kg 1 pièce
17161066 Empiler et niveler 100 à 180 kg 1 pièce
17171066 Empiler et niveler > 180 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15713695 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 2277000006
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Incubateurs/agitateurs à empilage et mise à niveau
  • Incubateurs/agitateurs à empilage et mise à niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateurs et agitateurs
Type de produit Équipement d'empilage et de nivellement
À utiliser avec (application) Empiler et niveler < 100 kg