Learn More
Eppendorf™ Empilage et mise à niveau
Code produit 17171066
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Empilement et niveau >180 kg
Empilement et niveau <100 kg
Empilement et niveau 100 à 180 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17171066 Empilement et niveau >180 kg 1 pièce
15713695 Empilement et niveau <100 kg 1 pièce
17161066 Empilement et niveau 100 à 180 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17171066 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 2277000013
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Incubateurs/agitateurs à empilage et mise à niveau
  • Incubateurs/agitateurs à empilage et mise à niveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateurs et Shakers
Type de produit Empiler et niveler l’équipement
À utiliser avec (application) Empilement et niveau >180 kg