Learn More
Scotch-Brite™ Agent d’effacement de coloration 4000R
Product Code. 17108780
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
missing translation for 'unitSize':
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur missing translation for 'unitSize'
17108780 Blanc 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17108780 missing translation for 'mfr' Scotch-Brite™ missing translation for 'supplierNo' 7100157864
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Un outil de nettoyage efficace qui peut être utilisé pour éliminer les taches ou les saletés facilement et sans effort sur une grande variété de surfaces
  • Efface facilement les taches et les saletés sans rayer
  • Nettoyage haute performance sans utilisation de produits chimiques
  • Peut être utilisé sur la plupart des surfaces courantes
  • Souple et flexible
  • Inutile de laver après utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Outil de nettoyage
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 110 x 71 mm
À utiliser avec (application) Élimination de la coloration et des poussières
Longueur (métrique) 110 mm
Quantité 30/boîte
Largeur (métrique) 71 mm