Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions colorées de Brucella
Code produit 11923282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Brucella abortus
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables
11923282 Brucella abortus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923282 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30855501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques dirigés contre Brucella abortus et Brucella melitensis dans les sérums grâce à cette suspension colorée.
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques à Brucella abortus et Brucella melitensis dans les sérums grâce à cette suspension colorée Thermo Scientific™ Remel™. Les suspensions colorées de Brucella sont des suspensions homogènes normalisées de bactéries mortes qui ont été colorées pour faciliter la lecture des tests d’agglutination.
Utilisez les suspensions de brucella colorées pour la détection qualitative des anticorps Brucella abortus et Brucella melitensis dans les sérums lors de l’étude de la pyrexie et dans les tests Widal standard1, 2, 3.
  • Identifie les principaux groupes de sérotypes de Brucella
  • Offre des résultats précis et fiables
  • Tests simples et faciles à utiliser
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les suspensions bactériennes porteuses d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Suspensions colorées de Brucella
Substances à analyser détectables Brucella abortus
Comprend Suspensions colorées de Brucella
Quantité 5 ml