Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions colorées de salmonelles O et H
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques dirigés contre la Salmonella dans les sérums grâce à cette suspension colorée normalisée.
Marque:  Thermo Scientific™ R30855401
Code produit. 11913272
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques de Salmonella spp. dans les sérums grâce aux suspensions colorées de salmonelles O et H Thermo Scientific™ Remel™. Les suspensions colorées de salmonelles O et H sont des suspensions homogènes normalisées de bactéries mortes qui ont été colorées pour faciliter la lecture des tests d’agglutination.
Utilisez des suspensions colorées de Salmonella O et H pour la détection qualitative des anticorps dirigés contre les Salmonella dans les sérums aux fins épidémiologiques et diagnostiques, principalement lors de la recherche d’infections entériques et en cas de pyrexie.
  • Identifie les principaux groupes de sérotypes de Salmonella
  • Offre des résultats précis et fiables
  • Tests simples et faciles à utiliser
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les suspensions bactériennes porteuses d’antigènes homologues. Lors du diagnostic d’une maladie fébrile, ces tests doivent être utilisés en parallèle avec les techniques de culture appropriées pour isoler et identifier l’organisme responsable. Les suspensions sont adaptées à une utilisation dans les tests sur lames rapides1 et les tests de Widal standard2, 3. Elles peuvent également être utilisées comme antigènes de contrôle pour l’identification sérologique des isolats bactériens.
 Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
S. paratyphi B-O
5 ml
Suspensions colorées de salmonelles O et H
Suspensions colorées de Salmonella O et H, instructions d’utilisation
les Salmonella