Learn More
Thermo Scientific™ Suspensions colorées de salmonelles O et H
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques dirigés contre la Salmonella dans les sérums grâce à cette suspension colorée normalisée.
Marque:  Thermo Scientific™ R30855301
Code produit. 11993262
  • 150.00€ / 5mL
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Description
Détectez et quantifiez rapidement les anticorps spécifiques de Salmonella spp. dans les sérums grâce aux suspensions colorées de salmonelles O et H Thermo Scientific™ Remel™. Les suspensions colorées de salmonelles O et H sont des suspensions homogènes normalisées de bactéries mortes qui ont été colorées pour faciliter la lecture des tests d’agglutination.
Utilisez les suspensions colorées Salmonella O et H pour la détection qualitative des anticorps contre la Salmonella dans les sérums à des fins épidémiologiques et diagnostiques, principalement dans les analyses dans le cadre d’infections entériques et de pyrexie.
  • Identifie les principaux groupes de sérotypes de Salmonella
  • Offre des résultats précis et fiables
  • Tests simples et faciles à utiliser
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les suspensions bactériennes porteuses d’antigènes homologues. Lors du diagnostic d’une maladie fébrile, ces tests doivent être utilisés en parallèle avec les techniques de culture appropriées pour isoler et identifier l’organisme responsable. Les suspensions conviennent à une utilisation avec les tests rapides sur lame1 et les tests Widal standards2, 3. Elles peuvent également être utilisées comme antigènes de contrôle pour l’identification sérologique des isolats bactériens.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
S. typhi-O
5 ml
Suspensions colorées de salmonelles O et H
Suspensions colorées de Salmonella O et H, instructions d’utilisation
les Salmonella