Learn More
Brady™ Étiquettes StainerBondz
Code produit 13591500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,3 in
0,9 in
Hauteur (métrique):
0,7 cm
2,2 cm
Étiquettes par rangée:
1
2
Quantité:
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Quantité unitSize
13591500 0,3 in 0,7 cm 1 3000/Bte 1 rouleau
11533844 0,9 in 2,2 cm 2 3000/Bte 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13591500 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 108242
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demeurent résistantes lors d’une exposition au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
  • Matériel B-481
  • ruban série R6400
  • L’impression ne s’efface pas, pas de déformation de l’étiquette ni de décoloration qui pourrait rendre les codes-barres illisibles
  • L’étiquette adhère à la lame
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/CE MCV
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
Étiquettes par rangée 1
Modèle THT-195-481-3
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 0.375 in H x 0.9 in W
Dimensions (métrique) 9.53 mm H x 22.86 mm W
Plage de températures (impériale) -112°F à +266°F
Plage de températures (métrique) entre -80°C et +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Dimensions (L x l) 9,53 x 22,86 mm
Longueur (impériale) 0.3 in.
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,3 in
Hauteur (métrique) 0,7 cm
Alternate Part Number THT-195-481-3