Learn More
Brady™ StainerBondz™ Étiquettes en polyester mat pour lames de microscope
Code produit 17811799 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,25 x 1,05 in
0,375 x 1 in
22,86 mm (l) x 19,05 mm (H)
22,86 mm (l) x 22,86 mm (H)
Conditionnement:
280 pièces
320 pièces
360 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17811799 22,86 mm (l) x 19,05 mm (H) 320 pièces
17821789 0,25 x 1,05 in 360 pièces
17871719 0,375 x 1 in 320 pièces
17851759 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H) 280 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17811799 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.70€
    62.06€ / 320 pièces
    Économisez 17.64€
    22% de réduction
En stock
Créez facilement des étiquettes pour lames de microscope résistantes aux produits chimiques grâce à StainerBondz™ matériau d'étiquette en polyester (B-481). Imprimez presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Disponible en formats prédéfinis pour les lames et cassettes de tissus couramment utilisées nécessitant une résistance chimique supérieure.
  • Résiste aux rigueurs des procédés de déparaffinage classiques, notamment à l'éthanol et au xylène, ainsi qu'aux techniques de coloration des lames à l'hématoxyline et à l'éosine.
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur les surfaces lisses, même dans des conditions extrêmes.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Satin
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Haut
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des établissements de santé et des hôpitaux ; identification générale ; étiquetage des laboratoires
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Modèle M5-194-481
Nb par paquet 320 étiquettes / boîte
Quantité 320
Dimensions 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Plage de températures (impériale) -112 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -80 °C à 130 °C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0.0914 mm
Dimensions (L x l) 22,86 mm (l) x 19,05 mm (H)
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22.86 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 22.86 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M5-194-481