Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames StainerBondz™
Code produit 13158276
Change view
Click to view available options
Étiquettes par rangée:
4
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étiquettes par rangée unitSize
13158276 4 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13158276 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804787
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de l’un des matériaux les plus résistants aux solvants dans l’industrie du laboratoire
  • Fabriqué en matériau B-481 et associé à un ruban de la série R6400
  • Polyester, blanc mat
  • Demeurent résistantes lors d’une exposition au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
  • Les codes-barres restent lisibles et les étiquettes restent fixées à la lame
  • L’impression ne s’efface pas, pas de déformation de l’étiquette ni de décoloration
  • Brady IP™ activé
Applications :
Identification des étiquettes de lame
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Affichage Envoi
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) BBP™ 11, Brady 1244, Brady Imprimante 1344
Étiquettes par rangée 4
Quantité 2500/rouleau
Forme Carré
Plage de températures (métrique) entre -80°C et +130°C
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Dimensions (L x l) 0,9 x 0,9 in (22,86 x 22,86 mm)
Longueur (impériale) 0,9 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 2,28 cm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 2,28 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number BPT-207-481