Learn More
Kartell™ Cuve à coloration avec 2 couvercles
Code produit 10419412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10419412 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10419412 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0035300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    73.44€ / 4 pièces
    Économisez 3.56€
    4% de réduction
En stock
La cuve à coloration Kartell™ avec 2 couvercles permet le stockage sans évaporation des liquides de coloration et permet l’insertion d’une poignée de rack.
  • Moulée en PMP
  • Fournie avec 2 couvercles
  • Un couvercle à utiliser lorsque le récipient n’est pas utilisé, offrant un stockage sans évaporation du liquide de coloration
  • L’autre couvercle avec ouverture spéciale permet d’insérer la poignée du rack de coloration
  • Le xylène peut provoquer des marques après 2 jours à température ambiante
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon PMP
Forme du fond Plat
Couleur Transparent
Matériau PMP
Type Cuve de coloration
Quantité 4/boîte
Dimensions (L x l) 95 x 74 mm
Longueur (métrique) 74 mm
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (métrique) 63 mm