Learn More
Marienfeld Superior™ Plaques de coloration en verre pressé avec cavités
Code produit 15661819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661819 15 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15661819 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 1800003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.46€
    253.77€ / 15 pièces
    Économisez 260.69€
    50% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Utilisez les plaques de coloration Marienfeld Superior™ en verre pressé pour les analyses ponctuelles dans le laboratoire chimique.
  • En verre pressé
  • Coins arrondis
Spécification
Matériau Verre sodocalcique
Type Plaques de coloration avec 12 cavités
Quantité 15
Longueur (métrique) de lame 79 mm
Largeur (métrique) de lame 63 mm
Hauteur (métrique) 4 mm
Profondeur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 16 mm