Learn More
Karl Hecht™ Bac de coloration
Code produit 15974870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bac de rechange
Kit complet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15974870 Kit complet 1 pièce
10573452 Bac de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15974870 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41205010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    42.82€ / 1 pièces
    Économisez 27.18€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Permet la coloration de 10 lames de microscope.
  • Bac en verre avec couvercle
  • Plateau de coloration en acier inoxydable
  • Convient aux lames de microscope d'environ 76 x 26 mm, d'une largeur maximale d'environ 45 mm.
  • Pièce de rechange pour abreuvoir en verre également disponible
Spécification
Type de produit Kit complet
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Coloration des lames
À utiliser avec (équipement) Diapositives d'environ 76 x 26 mm
Dimensions (L x l x H) 9 x 7 x 6.5 cm