Learn More
Grant Instruments™ Pince en acier inoxydable pour flacons
Code produit 17795009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Fiole de 100 ml
Flacon de 1 000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17795009 Fiole de 100 ml 1 pièce
17705019 Flacon de 1 000 ml 1 pièce
17715019 Flacon de 250 ml 1 pièce
17725019 Flacon de 50 ml 1 pièce
17735019 Flacon de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17795009 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur HSC100
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec la plateforme Grant Instruments UP-168 qui s’adapte à ES-20/80
Pince, acier inoxydable, flacon, UP-168, plateforme, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité Fiole de 100 ml
Type de produit Pince
Description Pince à ajustement serré de 100 ml - 65 mm de diamètre pour UP-168
À utiliser avec (équipement) UP-168