Learn More
B Braun™ Aiguilles hypodermiques
Code produit 10438881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
20 G
21 G
23 g
Calibre 27
Longueur (métrique) de l’aiguille:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,4 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,2 mm
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Diamètre (métrique) externe Couleur Conditionnement
10438881 21 G 120 mm 0,8 mm Vert 100 pièces
10123702 Calibre 27 20 mm 0,4 mm Gris 100 pièces
10613111 21 G 40 mm 0,8 mm Vert 100 pièces
10722784 Calibre 18 50 mm 1,2 mm Rose 100 pièces
10350621 20 G 70 mm 0,9 mm Jaune 100 pièces
10214272 23 g 80 mm 0,6 mm Bleu 100 pièces
10530855 21 G 80 mm 0,8 mm Vert 100 pièces
12684536 21 G 80 mm 0,8 mm Vert 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10438881 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 4665643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.10€
    16.59€ / 100 pièces
    Économisez 46.51€
    73% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponibles dans une large sélection de tailles pour le confort du patient. Les aiguilles hypodermiques B. Braun™ présentent une surface lisse avec revêtement en silicone léger conçue pour optimiser le confort de l’utilisateur.
Le processus de broyage et de polissage unique entièrement automatisé et la lubrification à faible friction sont conçus pour atteindre une netteté et une facilité de pénétration inégalées. La conception de l’embase transparente offre une grande visibilité pour détecter le flashback.
  • Les embases à code couleur sont conformes à la norme ISO 6009 pour faciliter l’identification
  • Large gamme de diamètres et de longueurs
  • Jauges de 18 G à 27 G
  • Acier inox tri-biseauté et ultra-tranchant conçu pour entraîner une douleur minimale
Spécification
Matériau Polypropylène (moyeu), Acier nickel-chrome inoxydable
Couleur Vert
Calibre d’aiguille 21 G
Diamètre (métrique) externe 0,8 mm
À utiliser avec (application) Pour une douleur minimale lors de la perforation, usage unique
Sans latex Oui
Type de produit Aiguille
Longueur (métrique) de l’aiguille 120 mm
Type de pointe d’aiguille Triple biseau long extrêmement tranchant