Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 600 mm de long
Code produit 15839321 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Diamètre (métrique) externe:
39 mm
65 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15839321 250 ml 65 mm 1 pièce
15829321 100 mL 39 mm 1 pièce
15849321 500 mL 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15839321 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5005A250
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 600 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Entièrement soudé
  • Finition satinée
  • Simplicité d’utilisation
  • Pour l’échantillonnage de liquides
Specifications
Type de produit Louche
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) externe 65 mm
Longueur (métrique) 600 mm