Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et cadre à 3 côtés
Code produit 15927101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm)
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
Comprend:
Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
Cadre à 3 côtés
Type de produit:
Table fixe
Table mobile
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Comprend Type de produit Conditionnement
15927101 35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés Table fixe 1 pièce
15987111 59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés Table fixe 1 pièce
15957131 35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés, insert adaptateur Table mobile 1 pièce
15947091 29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés Table fixe 1 pièce
15937141 47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés, insert adaptateur Table mobile 1 pièce
15907111 47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) Cadre à 3 côtés Table fixe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15927101 Fournisseur Metro™ Code fournisseur LTS36UIS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Gardez les matériaux de laboratoire propres et sûrs. Table de travail en acier inox Metro comprenant une construction entièrement en acier inox de type 304 et un cadre à 3 côtés offrant une performance anticorrosion et une stabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Order Info
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Specifications
Type de produit Table fixe
Dimensions (L x l x H) 35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 35 po
Hauteur (métrique) 89 cm
Comprend Cadre à 3 côtés
Longueur (impériale) 35,75 in
Longueur (métrique) 90,8 cm
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Largeur (impériale) 30 po
Largeur (métrique) 76,2 cm
Matériau Acier inoxydable