Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre en acier inox
Code produit 15511802 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100mm
200mm
300mm
Hauteur (métrique):
107 mm
230 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
15511802 300mm 300 mm 1 pièce
15859711 100mm 107 mm 1 pièce
15869711 200mm 230 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15511802 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A716300
Expédition estimée: 06-01-2027
L’entonnoir à poudre en acier inox Sampling Systems™ est fabriqué en acier inox de haute qualité et convient aux applications hygiéniques et pharmaceutiques.
  • Acier inox 316L de haute qualité
  • Finition satinée
  • Gamme de tailles disponibles
  • Raccord tri-ferrule à la base du bec verseur (BS4825-3)
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 300mm
Diamètre (métrique) de la tige 50mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 300 mm
Comprend Férule de 1,5 po sur bec verseur
Type de produit Entonnoir