Learn More
Rogo Sampaic™ Ensemble de dissection 12 pièces en acier inoxydable
Code produit 11738551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11738551 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11738551 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMQ006.500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ensemble pratique et complet d’instruments de dissection de qualité supérieure fourni dans un élégant boîtier noir à fermeture éclair et doublure rouge. Les ensembles de dissection 12 pièces en acier inox Rogo Sampaic™ sont excellents pour répondre aux besoins de dissection, chirurgicaux et généraux de laboratoire.
  • 1 paire de ciseaux robustes, tranchants/ronds de 140 mm
  • 1 paire de ciseaux Iris 110 mm
  • 1 paire de pinces arrondies, robuste, de 140 mm
  • 1 paire de pinces brucelles / forceps arrondies et fines de 110 mm
  • 1 poignée de scalpel nº 4
  • 1 sachet de 5 lames de scalpel, n 23
  • 2 aiguilles à pointe droite
  • 1 paire de pinces brucelles /pinces brucelles à dissection de 140mm avec griffes
  • 1 paire de pinces horloger de 110 mm
  • capteur à 1 bouton
Spécification
Type de produit Ensemble de dissection 12 pièces
Matériau Acier inoxydable
Comprend Paire de ciseaux robustes à pointes rondes tranchantes de 140 mm, paire de ciseaux de 110 mm à bord “Iris”, pince ronde haute de 140 mm, pince ronde de 110 mm, manche de bistouri n°4, sachet de 5 lames de scalpel n°23, 2 aiguilles distinctes à pointe droite, dissection avec pince de serrage de 140 mm, pinces horloger 110 mm, sonde rainurée, à bouton