Learn More
Caframo™ 3 turbines à lame
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Cisaillement élevé avec des caractéristiques de vortex modérées
- Vis de réglage incluses
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Type | Turbine à flux radial |
| Poids (métrique) | 16,2 g |
| Matériau | Acier inoxydable |