Learn More
Caframo™ 3 turbines à lame
GREENER_CHOICE
Code produit 12947126
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
8 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’arbre unitSize
12947126 9,5 mm 1 pièce
12937126 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12947126 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A553
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Turbines à 3 lames en acier inoxydable de tailles multiples pour une utilisation avec les agitateurs à tête large Caframo™ et Fisherbrand™. Pour un mélange à haut cisaillement avec un vortex modéré.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Cisaillement élevé avec des caractéristiques de vortex modérées
  • Vis de réglage incluses
Spécification
Diamètre (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 9,5 mm
Type Turbine à flux radial
Matériau Acier inoxydable (316L)