Learn More
Acier inoxydable, AISI 302 HQ, S30430, 100 g, ARMI ∣MBH
Description
Acier inoxydable, AISI 302 HQ, S30430, 100 g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxygen/Boron/Titanium/Tin/Vanadium/Molybdenum/Phosphorus/Tungsten/Nitrogen/Carbon/Niobium/Cobalt/Aluminium/Silicon/Manganese/Copper/Nickel/Chromium/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 100 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxygen 0.0007 %/Boron 0.0009 %/Titanium 0.002 %/Tin 0.003 %/Vanadium 0.003 %/Molybdenum 0.004 %/Phosphorus 0.004 %/Tungsten 0.02 %/Nitrogen 0.096 %/Carbon 0.102 %/Niobium 0.2 %/Cobalt 0.35 %/Aluminium 0.36 %/Silicon 1.02 %/Manganese 1.99 %/Copper 3.65 %/Nickel 8.06 %/Chromium 18 %/Tantalum (0.01) % |