Learn More
Acier inoxydable, AISI 303, S30300, ARMI ∣MBH
Description
Acier inoxydable, AISI 303, S30300, Ø 40x20mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron/Phosphorus/Copper/Cobalt/Nitrogen/Carbon/Vanadium/Molybdenum/Silicon/Manganese/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 1 Ea. |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0035 %/Phosphorus 0.0205 %/Copper 0.025 %/Cobalt 0.0255 %/Nitrogen 0.034 %/Carbon 0.041 %/Vanadium 0.091 %/Molybdenum 0.334 %/Silicon 0.424 %/Manganese 1.83 %/Nickel 8.6 %/Chromium 17.62 % |