Learn More
Bochem™ Brûleur à alcool en acier inox
Code produit 10577191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10577191 150 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10577191 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 7200
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Type de produit Brûleur à alcool
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 150 mL
Diamètre (métrique) 85 mm
Hauteur (métrique) 65 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,1 kg