Learn More
Heinz Herenz Lancettes d'allergie en acier inoxydable avec embout fin spécialement conçu
Code produit 15780158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 lancettes
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780158 200 lancettes 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15780158 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1110106
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Lancettes pour allergies fabriquées en Allemagne. Acier inoxydable, avec un petit embout spécialement conçu.
Nos lancettes pour prélèvements sanguins et allergies sont fabriquées en acier chromé inoxydable et sont sans nickel.
  • Chaque lancette est emballée individuellement de manière stérile, ce qui permet une utilisation manuelle rapide et facile.
  • La lancette sanguine assure un excellent flux sanguin.
  • Elle possède également une pointe asymétrique d'environ 2,9 mm de long, ce qui simplifie le prélèvement sanguin et réduit considérablement la douleur.
  • L'extrémité de la lancette pour allergologie est particulièrement fine, environ 0,9 mm. Cela permet d'éviter les saignements indésirables.
  • Toutes les lancettes sont munies d'un opercule transparent. Cela offre une sécurité optimale lors du déballage, car l'extrémité est visible.
Remarque :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • À conserver à une température de 15 °C à 30 °C, avec une humidité relative de 40 à 70 %.
  • Les lancettes sanguines sont stérilisées aux rayons gamma et stériles selon la norme DIN EN 5561.
Spécification
Matériau Acier inox chromé
Quantité 200 lancettes
Stérilité Stérile
Type de produit Lancet