Learn More
Hamilton™ Colonnes d’échange d’anions en acier inoxydable
Code produit 10573923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
250 mm
Granulométrie:
7 μm
10 μm
Capacité d’échange d’anions:
0,11 μeq/g
0,19 μeq/g
1,6 μeq/g
35 μeq/g
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Granulométrie Capacité d’échange d’anions unitSize
10573923 250 mm 7 μm 1,6 μeq/g 1 pièce
11503504 50 mm 10 μm 0,19 μeq/g 1 pièce
10452543 250 mm 7 μm 0,11 μeq/g 1 pièce
11583504 - 10 μm 35 μeq/g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10573923 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79828
Expédition estimée: 03-09-2026
Specifications
Capacité d’échange d’anions 1,6 μeq/g
Description PRP-X800
Capacité de colonne 2,56 meq/colonne
Granulométrie 7 μm
Phase stationnaire PRP-X800
Matériau Acier inoxydable
Matériau de remplissage PSDVB/Itaconate
Porosité 100 Å
Température (métrique) 5°C à 60°C
Longueur (métrique) 250 mm
Diamètre (métrique) interne 4,1 mm
Diamètre (métrique) 4,1 mm