Learn More
Hamilton™ Colonnes d’échange d’anions en acier inoxydable
Code produit 11583504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
7 μm
10 μm
Capacité d’échange d’anions:
0,11 μeq/g
0,19 μeq/g
1,6 μeq/g
35 μeq/g
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
250 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Capacité d’échange d’anions Conditionnement Longueur (métrique)
11583504 10 μm 35 μeq/g 1 pièce -
10573923 7 μm 1,6 μeq/g 1 pièce 250 mm
11503504 10 μm 0,19 μeq/g 1 pièce 50 mm
10452543 7 μm 0,11 μeq/g 1 pièce 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11583504 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79363
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Capacité d’échange d’anions 35 μeq/g
Description PRP-X200
Granulométrie 10 μm
Phase stationnaire PRP-X200
Matériau Acier inoxydable
Matériau de remplissage PSDVB / acide sulfonique
Température (métrique) 5°C à 60°C
Type d’USP L22
Diamètre (métrique) interne 4,1 mm
Diamètre (métrique) 4,1 mm