Learn More
Speirs Robertson™ Plateforme de pesée antivibration en acier inox
Code produit 11944256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 45 cm
40 x 50 cm
60 x 60 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11944256 30 x 45 cm 1 pièce
11954256 40 x 50 cm 1 pièce
11964256 60 x 60 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11944256 Fournisseur Speirs Robertson™ Code fournisseur AMB 30x45 SS
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
  • Plateau de pesée antivibration
  • Isolation par 4 pistons pneumatiques
  • Amortissement des vibrations verticales et horizontales
  • Plateau acier époxy ou acier inox
  • Charge maximale 160kg
  • Plateau épaisseur 5cm en acier avec revêtement époxy ou acier inox
  • 4 pistons pneumatiques amortisseurs munis de valves
  • Prévoir une source d'air type pompe à bicyclette
  • Plateau de pesée
  • Plateaux acier époxy ou acier inox
  • Plateau antivibration
  • Plateau acier inox
Spécification
Dimensions (L x l) 30 x 45 cm