Learn More
Micronova™ Support BinStand™ en acier inox BinLiner™
Code produit 13172370 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
30 gal
40 gal
Capacité (métrique):
120 l
150 l
150 l
À utiliser avec (équipement):
A utiliser avec les joints de 34 x 40 pouces
A utiliser avec les joints de 40 x 48 pouces et 40 x 60 pouces
À utiliser avec des revêtements de 40 gal
Dimensions (L x l x H):
38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 po)
58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 po)
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 po)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13172370 40 gal 150 l À utiliser avec des revêtements de 40 gal 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 po) 1 pièce
17990050 30 gal 120 l A utiliser avec les joints de 34 x 40 pouces 38 x 38 x 71 cm (15 x 15 x 28 po) 1 pièce
16497675 40 gal 150 l A utiliser avec les joints de 40 x 48 pouces et 40 x 60 pouces 58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13172370 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BLSSH40
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Ces deux types de supports de revêtement de bac sont fabriqués à partir de cadres de tige ouverts en acier inox durable qui permettent le retrait latéral ergonomique des revêtements pour une utilisation simplifiée. Ils maintiennent en toute sécurité une g
Les porte-sacs à cadre en acier inox de style ciseau sont conçus pour accueillir les BinLiners™ de 40 pouces x 48 pouces, pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés.
Le Micronova BinLiner™ Acier inoxydable BinStands™ sont idéales pour l'élimination des déchets de salles blanches, la collecte des vêtements et le stockage des matières premières ou des produits finis. Le support rectangulaire unique est doté de moules en polycétone qui relient les côtés et fonctionnent tels des pieds de support qui glissent facilement pour empêcher les éraflures et la rouille au sol. Le support de ciseaux se replie facilement et se ferme pour le stockage lorsqu’il n’est pas utilisé.
  • Deux styles de tige en acier inox, supports de bac à cadre ouvert
  • Retrait latéral ergonomique des revêtements pour une utilisation simplifiée
  • Maintien sécurisé d’une gamme de sacs de revêtement de bac
  • Pour l’élimination des matériaux, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits
  • Le support de ciseaux se replie facilement et se ferme pour le stockage
  • Le support rectangulaire est doté de connecteurs en plastique qui empêchent les éraflures et la rouille au sol
  • Les pattes d’angle sont amovibles si un démontage est nécessaire
  • Disponible en plusieurs tailles pour contenir des sacs de 5 à 55 gallons.
    • Support BLSSH-1515 pour une utilisation avec des doublures de 34 x 40 in
    • Support BLSSH-1624 pour une utilisation avec des doublures de 40 x 48 in et de 40 x 60 in
    • Le support BLSSH-40 est idéal pour une utilisation avec des doublures de 40 gallons.
  • Résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants courants
  • Autoclavable
Specifications
Capacité (métrique) 150 l
Description Porte-sacs à cadre en acier inox
Capacité (impériale) 40 gal
Dimensions (L x l x H) 61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 po)
Hauteur (métrique) 66 cm
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) 44 cm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Support pour sachets destinés à l’élimination de déchets utilisés dans des environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des revêtements de 40 gal
Largeur (impériale) 17,5 in
Longueur (impériale) 24 in
Hauteur (impériale) 26 po
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Support pour sacs poubelle