Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en acier inoxydable avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt
Code produit 10439602 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
36 cm
57 cm
91 cm
Débit:
220 mL/coup
350 mL/coup
560 mL/coup de pied
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Débit unitSize
10439602 36 cm 220 mL/coup 1 pièce
10255141 57 cm 350 mL/coup 1 pièce
10786192 91 cm 560 mL/coup de pied 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10439602 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56010401
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe vide-fûts en acier inoxydable Buerkle™ avec tuyau de décharge et robinet d’arrêt convient au remplissage de liquides combustibles et facilement inflammables.
La pompe de transvasement Buerkle™ en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) convient au remplissage de liquides combustibles et facilement inflammables. La pompe de transvasement peut conduire de l’électricité et répond donc aux exigences de manipulation des liquides inflammables en combinaison avec le kit antistatique d’accessoires. Les joints en PTFE garantissent une utilisation sans entretien et à long terme. Capacité de pompage d’environ 9 à 22 l/min, en fonction de la longueur de la pompe. La vaste gamme d’accessoires permet d’adapter la pompe à des exigences très différentes.
  • Tube à immersion Ø 32 mm
  • Tuyau amovible de 1,2 m de long
  • Clapet à bille en acier inoxydable NW 8 mm
  • Buse de décharge Ø 12,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 220 mL/coup
Comprend Tuyau de décharge et robinet d’arrêt
Poids (métrique) 2,36 kg
Longueur totale (métrique) 48 cm
À utiliser avec Pour les combustibles et les liquides facilement inflammables, les denrées alimentaires
Profondeur (métrique) 36 cm
Longueur du tube de pompe 36 cm
Type Pompe de fût
Certifications/Conformité Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1
Matériau Acier inoxydable V2A, PTFE