Learn More
CELLPATH MOULE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
Code produit 30226273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226273 Gris 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226273 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur GBB151405A
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Les moules à base en acier inoxydable mettent fin au long travail de découpe de la cire. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ces moules permettent un gain de temps et une réduction du gaspillage de cire par rapport à l'utilisation de moules de taille inadaptée lors de la préparation d'un grand nombre de blocs.
  • Principaux avantages :
  • Réutilisable
  • Empilables pour réduire l'espace de rangement
  • Un large choix de tailles disponibles
  • Les angles arrondis internes facilitent le retrait du bloc de cire.
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Acier inoxydable
Couleur Gris
Longueur (métrique) 15 mm
Largeur (métrique) 15 mm
Longueur (impériale) 15 mm
Largeur (impériale) 15 mm
Profondeur (métrique) 5 mm
Profondeur (impériale) 5 mm