Learn More
JP Selecta™ Paniers en fils métalliques
Product Code. 12092754
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
270 mm
360 mm
440 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
200 mm
220 mm
280 mm
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) extérieur Hauteur (métrique) extérieure Unit Size
12092754 360 mm 280 mm 1 pièce
13403669 270 mm 200 mm 1 pièce
12022804 440 mm 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12092754 Supplier JP Selecta™ Supplier No. 1000496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    241.33€ / 1 pièces
    Économisez 93.67€
    27% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabrication en acier inoxydable AISI 304.
  • Avec finition électro-brillante
  • Conçus pour être compatible avec les autoclaves Selecta
  • Disponible en plusieurs tailles
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) extérieur 360 mm
Hauteur (métrique) extérieure 280 mm
Type de produit Panier
Caractéristiques 4 Panier de séparation avec compartiments
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1 panier