Learn More
JP Selecta™ Paniers en fils métalliques
Code produit 13403669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
270 mm
360 mm
440 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
200 mm
220 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Hauteur (métrique) extérieure Conditionnement
13403669 270 mm 200 mm 1 pièce
12092754 360 mm 280 mm 1 pièce
12022804 440 mm 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13403669 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 1000495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    195.32€ / 1 pièces
    Économisez 48.68€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Fabrication en acier inoxydable AISI 304.
  • Avec finition électro-brillante
  • Conçus pour être compatible avec les autoclaves Selecta
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) extérieur 270 mm
Hauteur (métrique) extérieure 200 mm
Type de produit Panier
Caractéristiques 4 Panier de séparation avec compartiments
Matériau Acier inoxydable