Description
- Peuvent être nettoyées et réutilisées
Spécification
Spécification
| Type de produit | Billes |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,1259 po |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3,2 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Agitation de microbilles |
| À utiliser avec (équipement) | Bead Genie |
| Modèle | SI-BS03 |
| Quantité d’emballage | 100/paquet |