Learn More
Scientific Industries Billes en acier inoxydable
Code produit 17211762 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
17211762 5,0 mm 100 pièces
17291752 2,4 mm 100 pièces
17201762 3,2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17211762 Fournisseur Scientific Industries Code fournisseur 83041298
Expédition estimée: 11-01-2027
Les microbilles en acier inoxydable sont disponibles en plusieurs tailles et sont conçues pour être utilisées avec l’agitation de microbilles Bead Genie
  • Peuvent être nettoyées et réutilisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Billes
Diamètre (impériale) de la sonde 0,1968 po
Diamètre (métrique) de la sonde 5,0 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Agitation de microbilles
À utiliser avec (équipement) Bead Genie
Modèle SI-BS05
Quantité d’emballage 100/paquet