Learn More
- Home
- Products
- Béchers et couvercles
- Béchers
- Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Code produit 10781392
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Comprend:
Bord
Bord, bec, poignée
Rebord et bec verseur
Rebord, bec verseur
Rebord, poignée
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Comprend | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10781392 | 100 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10586181 | 100 ml | Rebord, poignée | 1 pièce |
| 10498871 | 250 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10201081 | 250 ml | Bord | 1 pièce |
| 10142651 | 250 ml | Rebord, poignée | 1 pièce |
| 10663891 | 250 ml | Rebord, bec verseur | 1 pièce |
| 10288690 | 500 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10017730 | 500 ml | Bord | 1 pièce |
| 10603511 | 1 000 ml | Bord | 1 pièce |
| 10470061 | 1 000 ml | Rebord, poignée | 1 pièce |
| 10218840 | 1 000 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10343191 | 1 000 ml | Rebord et bec verseur | 1 pièce |
| 10566932 | 2 000 ml | Rebord, poignée | 1 pièce |
| 10303051 | 2 000 ml | Bord | 1 pièce |
| 10627341 | 2 000 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10330731 | 3 000 ml | Bord, bec, poignée | 1 pièce |
| 10363091 | 3 000 ml | Bord | 1 pièce |
| 10271361 | 3 000 ml | Rebord, bec verseur | 1 pièce |
| 10729621 | 5 000 ml | Bord | 1 pièce |
| 10453501 | 5 000 ml | Rebord, bec verseur | 1 pièce |
| 10244081 | 5 000 ml | Rebord, poignée | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10781392
Fournisseur
Bochem™
Code fournisseur
8530
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox 18/10.
- Résistant et durable.
- Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Comprend | Bord, bec, poignée |
| Type | Bécher |