Learn More
Bochem™ Béchers en acier inoxydable
Code produit 10330731
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Comprend:
Bord
Bord, bec, poignée
Rebord et bec verseur
Rebord, bec verseur
Rebord, poignée
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
10330731 3 000 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10586181 100 ml Rebord, poignée 1 pièce
10781392 100 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10498871 250 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10201081 250 ml Bord 1 pièce
10142651 250 ml Rebord, poignée 1 pièce
10663891 250 ml Rebord, bec verseur 1 pièce
10288690 500 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10017730 500 ml Bord 1 pièce
10603511 1 000 ml Bord 1 pièce
10470061 1 000 ml Rebord, poignée 1 pièce
10218840 1 000 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10343191 1 000 ml Rebord et bec verseur 1 pièce
10566932 2 000 ml Rebord, poignée 1 pièce
10303051 2 000 ml Bord 1 pièce
10627341 2 000 ml Bord, bec, poignée 1 pièce
10363091 3 000 ml Bord 1 pièce
10271361 3 000 ml Rebord, bec verseur 1 pièce
10729621 5 000 ml Bord 1 pièce
10453501 5 000 ml Rebord, bec verseur 1 pièce
10244081 5 000 ml Rebord, poignée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 10330731 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8535
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bécher en acier inox hautement résistant et durable. Les béchers en acier inox Bochem™ comprennent des microbes, des becs verseurs et des poignées dans diverses combinaisons de modèles.
  • En acier inox 18/10.
  • Résistant et durable.
  • Fond de contact pour plaques chauffantes et agitateurs magnétiques.
Spécification
Capacité (métrique) 3 000 ml
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Comprend Bord, bec, poignée
Type Bécher