Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox
Code produit 11880281
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1600 x 600 x 850 mm
1600 x 700 x 850 mm
1800 x 600 x 850 mm
2000 x 700 x 850 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11880281 2000 x 700 x 850 mm 1 pièce
11864310 1600 x 600 x 850 mm 1 pièce
11874310 1800 x 600 x 850 mm 1 pièce
11870281 1600 x 700 x 850 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11880281 Fournisseur Arex Professional Equipment™ Code fournisseur CTR720S