Learn More
Socorex™ Drenchers courbés en acier inox
Code produit 11843203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
51 mm
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11843203 51 mm 3 pièces
11883193 25 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11843203 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 376.1251B
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Aiguille inox 304
  • Aiguille biseautée Luer lock
  • Aiguille acier inox 304 embase laiton nickelé chromé, autoclavable. Par lot de 12
  • Drencher inox
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Drenchers courbés
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour l’alimentation en toute sécurité des animaux par la bouche et le nez
Longueur (métrique) 51 mm