Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable - Modèle basique résistant aux acides, sans anse, sans bague ni bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 30284980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284980 1 l 1 pièce
30284947 2 l 1 pièce
30284988 3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284980 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 516031
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité, résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)