Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable - Modèle basique résistant aux acides, sans anse, sans bague ni bouchon
Code produit 30284988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284988 3 l 1 pièce
30284980 1 l 1 pièce
30284947 2 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284988 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 516033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45€
    115.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.45€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité, résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)