Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable résistante aux acides, avec couvercle et bande de maintien.
GREENER_CHOICE
Code produit 30284899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
6 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284899 4 l 1 pièce
30285031 6 l 1 pièce
30284870 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284899 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5160341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    188.90€ / 1 pièces
    Économisez 21.10€
    10% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 4 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)