Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable résistante aux acides avec couvercle, sans bague
Code produit 30284976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284976 2 l 1 pièce
30284969 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30284976 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5160321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.14€
    139.30€ / 1 pièces
    Économisez 26.84€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)