Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable résistante aux acides, sans bouchon, avec bande de maintien
Code produit 30285057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285057 10 l 1 pièce
30285045 4 l 1 pièce
30284926 5 l 1 pièce
30284881 6 l 1 pièce
30284941 8 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30285057 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 51603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.52€
    186.60€ / 1 pièces
    Économisez 34.92€
    15% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spezifikation
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.